Uridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-100G OR18386-250G OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA 80.4 EUR
APOSOR18386-100G APOSOR18386-250G APOSOR18386-25G
Uridine 99%
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Smeltpunt: 163…169 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006526
CAS nummer: 58-96-8