Methanesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18387-500G OR18387-100G OR18387-50G
APOSOR18387-500GEA 62.9 EUR
APOSOR18387-500G APOSOR18387-100G APOSOR18387-50G
Methanesulphonamide 97%
Methanesulphonamide
Formule: CH₅NO₂S
Smeltpunt: 85…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007940
CAS nummer: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6