Bromocyclopropane 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromocyclopropane 99+%
Bromocyclopropane
Formule: C₃H₅Br
Kookpunt: 69 °C
Dichtheid: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –6 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001271
CAS nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II