3-Chloro-4-iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 226 EUR
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
3-Chloro-4-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
Kookpunt: 140 °C/22mmHg
Dichtheid: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079734
CAS nummer: 116632-42-9