3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 76 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781537
CAS nummer: 885522-63-4