Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1854-1G
OR1854-250MG
OR1854-5G
APOSOR1854-1GEA
145
EUR
APOSOR1854-1G
APOSOR1854-250MG
APOSOR1854-5G
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Formule:
C5H4N2O Kookpunt: 120…130 °C/30mmHg Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD02179278 CAS nummer: 5780-66-5 |