1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Kookpunt: 72 °C/1,8mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02090888
CAS nummer: 304903-10-4