2,3-Dimethoxybenzylamine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 137 EUR
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamine, Technical Grade
2,3-Dimethoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Kookpunt: 137 °C/11mmHg
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052392
CAS nummer: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7