N-Boc-2-chloroethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloroethylamine, N-BOC protected
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 22 EUR
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179.6446 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04004074
CAS nummer: 71999-74-1