1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1856-1G OR1856-250MG OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA 24.9 EUR
APOSOR1856-1G APOSOR1856-250MG APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00228045
CAS nummer: 3314-30-5