2-Iodoaniline 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 83.3 EUR
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoaniline 98+%
2-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Smeltpunt: 53…58 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007680
CAS nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0