1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 77.5 EUR
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD13195678
CAS nummer: 1204333-57-2