5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR18583-1G OR18583-250MG OR18583-500MG
APOSOR18583-1GEA 245 EUR
APOSOR18583-1G APOSOR18583-250MG APOSOR18583-500MG
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formule: C₇H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864898
CAS nummer: 73631-18-2