1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
OR1859-25G
OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA
22
EUR
APOSOR1859-25G
APOSOR1859-100G
1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
1,3-Diamino-2-propanol
Formule:
C₃H₁₀N₂O Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: 40…45 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008142 CAS nummer: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 |