5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-100GEA 262 EUR
APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Formule: C6H2ClN3O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657552
CAS nummer: 181123-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III