5-Amino-2-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-5G OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-5GEA 206 EUR
APOSOR18602-5G APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646117
CAS nummer: 14916-65-5