6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18603-100MG OR18603-500MG
APOSOR18603-100MGEA 39.5 EUR
APOSOR18603-100MG APOSOR18603-500MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878690
CAS nummer: 800402-07-7