4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 255 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Smeltpunt: 41…45 °C
Dichtheid: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234965
CAS nummer: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III