Oxypurinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 60 EUR
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formule: C₅H₄N₄O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047205
CAS nummer: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9