2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2,2-Bipyridine)-5-carboxylic acid
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 40.9 EUR
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234850
CAS nummer: 1970-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III