4-Chlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 38 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
4-Chlorobenzoic acid
4-Chlorobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 275 °C
Smeltpunt: 238…241 °C
Dichtheid: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002531
CAS nummer: 74-11-3
EINECS: 200-805-9