2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 22 EUR
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
2-Amino-5-bromonicotinic acid
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 217…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860227
CAS nummer: 52833-94-0