Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18721-1G OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA 162 EUR
APOSOR18721-1G APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11112113
CAS nummer: 7210-73-3