Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 64.3 EUR
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₃H₈ClNO
Smeltpunt: 85…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683887
CAS nummer: 18621-18-6