(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 179 EUR
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
Smeltpunt: 127…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046548
CAS nummer: 1878-69-9