5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 24.9 EUR
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Smeltpunt: 77…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047379
CAS nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III