3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18800-25G OR18800-5G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 57 EUR
APOSOR18800-25G APOSOR18800-5G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formule: C8H7BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836680
CAS nummer: 188813-04-9