Phenylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 417 EUR
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Phenylsilane 97%
Phenylsilane
Formule: C₆H₈Si
Kookpunt: 120 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013478
CAS nummer: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3+3,II