3-Quinolinecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18815-10G OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-10GEA 227 EUR
APOSOR18815-10G APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Quinolinecarbonitrile
3-Quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006766
CAS nummer: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6