2,2,2-Tribromoethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tribromoethyl alcohol
OR1882-25G OR1882-100G OR1882-5G
APOSOR1882-25GEA 111 EUR
APOSOR1882-25G APOSOR1882-100G APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromoethanol 97%
2,2,2-Tribromoethanol
Formule: Br₃CCH₂OH
Kookpunt: 92…93 °C/10mmHg
Smeltpunt: 73…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004671
CAS nummer: 75-80-9
EINECS: 200-903-1