2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 46.8 EUR
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Formule: C₅H₃Br₃S
Smeltpunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00130086
CAS nummer: 67869-13-0