3-Chloro-4-formylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18827-25G OR18827-5G
APOSOR18827-25GEA 121 EUR
APOSOR18827-25G APOSOR18827-5G
3-Chloro-4-formylpyridine
3-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06200712
CAS nummer: 72990-37-5