N-Fmoc-L-alanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18835-100G OR18835-500G OR18835-1KG
APOSOR18835-100GEA 46.8 EUR
APOSOR18835-100G APOSOR18835-500G APOSOR18835-1KG
N-Fmoc-L-alanine 95%
N-Fmoc-L-alanine
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
Smeltpunt: 147…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037139
CAS nummer: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable