4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 138 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Kookpunt: 102…103 °C/0,15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697867
CAS nummer: 2987-06-6