1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1885-1G OR1885-5G OR1885-25G
APOSOR1885-1GEA 137 EUR
APOSOR1885-1G APOSOR1885-5G APOSOR1885-25G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltpunt: 45…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941316
CAS nummer: 386715-49-7