3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 29.2 EUR
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618926
CAS nummer: 1215205-12-1