4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA 512 EUR
APOSOR1891-100G APOSOR1891-25G
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002303
CAS nummer: 875-59-2