1-Chloro-2-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 43.8 EUR
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Chloro-2-iodobenzene 97%
1-Chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238.45 g/mol
Kookpunt: 234…235 °C
Smeltpunt: 1 °C
Dichtheid: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001033
CAS nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4