Anthranilohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1896-100G OR1896-25G
APOSOR1896-100GEA 99.3 EUR
APOSOR1896-100G APOSOR1896-25G
Anthranilohydrazide
Anthranilohydrazide
Formule: C₇H₉N₃O
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017056
CAS nummer: 1904-58-1