Acetoxyacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 135 EUR
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Formule: C₄H₅ClO₃
Kookpunt: 55 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011535
CAS nummer: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II