3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 316 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940435
CAS nummer: 114382-20-6