2-Bromoisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 22 EUR
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
2-Bromoisonicotinic acid 97%
2-Bromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Smeltpunt: 217…229 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646069
CAS nummer: 66572-56-3