6-Bromopicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 36.6 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Bromopicolinic acid
6-Bromopicolinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Smeltpunt: 188…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093197
CAS nummer: 21190-87-4