2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 109 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 140…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075583
CAS nummer: 38496-18-3