6-Hydroxypicolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 193 EUR
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Smeltpunt: 270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192220
CAS nummer: 19621-92-2