2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 22 EUR
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 197…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115718
CAS nummer: 105596-63-2