2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G
OR1913-5G
OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA
36.6
EUR
APOSOR1913-25G
APOSOR1913-5G
APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ MW: 153.1400 g/mol Smeltpunt: 165…174 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115721 CAS nummer: 66572-55-2 |