5-Aminonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 116 EUR
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinic acid
5-Aminonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129116
CAS nummer: 24242-19-1