5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1920-1G OR1920-5G
APOSOR1920-1GEA 95 EUR
APOSOR1920-1G APOSOR1920-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BBrO₃
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00093408
CAS nummer: 89598-97-0