1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 144 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₂
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01114668
CAS nummer: 191162-40-0